2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1372-1G PC1372-250MG
APOSPC1372-1GEA 186 DKK
APOSPC1372-1G APOSPC1372-250MG
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzonitrile
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₅BrFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07782070
CAS-nummer: 916792-07-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III