4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC1369M-25G PC1369M-5G
APOSPC1369M-25GEA 592 DKK
APOSPC1369M-25G APOSPC1369M-5G
4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene 98%
4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
Formel: C₄H₃BrClF₃
Molekylvægt: 223.43 g/mol
Kogepunkt: 100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039225
CAS-nummer: 374-25-4