2-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1369-25G PC1369-5G
APOSPC1369-25GEA 556 DKK
APOSPC1369-25G APOSPC1369-5G
2-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile
2-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂BrF₂N
Smeltepunkt: 63…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09864661
CAS-nummer: 64695-82-5