2-Brom-5-chlorfluorbenzen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1367R-25G PC1367R-100G
APOSPC1367R-25GEA 164 DKK
APOSPC1367R-25G APOSPC1367R-100G
2-Brom-5-chlorfluorbenzen 97%
2-Brom-5-chlorfluorbenzen
Formel: C₆H₃BrClF
Kogepunkt: 91…92 °C/20mmHg
Massefylde: 1,678 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00079708
CAS-nummer: 1996-29-8