4-Brom-2-chlorfluorbenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzene, 4-Bromo-2-chlorofluorobenzene
PC1367-250G PC1367-100G PC1367-500G
APOSPC1367-250GEA 818 DKK
APOSPC1367-250G APOSPC1367-100G APOSPC1367-500G
4-Brom-2-chlorfluorbenzen 98%
4-Brom-2-chlorfluorbenzen
Formel: C₆H₃BrClF
Kogepunkt: 188…194 °C
Massefylde: 1,727 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051794
CAS-nummer: 60811-21-4
EINECS: 405-580-2
UN nummer: 3082
ADR: 9+EHS,III