2-Brom-6-Chlor-4-Fluoranilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1366-25G PC1366-5G
APOSPC1366-25GEA 567 DKK
APOSPC1366-25G APOSPC1366-5G
2-Brom-6-Chlor-4-Fluoranilin 98%
2-Brom-6-Chlor-4-Fluoranilin
Formel: C₆H₄BrClFN
Smeltepunkt: 54…58 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00051707
CAS-nummer: 201849-14-1