2-Brom-4-Chlor-6-Fluoranilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1365-25G PC1365-5G PC1365-100G
APOSPC1365-25GEA 1080 DKK
APOSPC1365-25G APOSPC1365-5G APOSPC1365-100G
2-Brom-4-Chlor-6-Fluoranilin 98%
2-Brom-4-Chlor-6-Fluoranilin
Formel: C₆H₄BrClFN
Smeltepunkt: 41…43 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070746
CAS-nummer: 195191-47-0