2-Chlor-3-Fluortoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1360-1G PC1360-5G
APOSPC1360-1GEA 269 DKK
APOSPC1360-1G APOSPC1360-5G
2-Chlor-3-Fluortoluen 98%
2-Chlor-3-Fluortoluen
Formel: C₇H₆ClF
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08445246
CAS-nummer: 116850-28-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,III