5-Brom-2-Chlor-α,α,α-trifluortoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-Bromo-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
PC1359-100G PC1359-25G
APOSPC1359-100GEA 218 DKK
APOSPC1359-100G APOSPC1359-25G
5-Brom-2-Chlor-α,α,α-trifluortoluen 98%
5-Brom-2-Chlor-α,α,α-trifluortoluen
Formel: C₇H₃BrClF₃
Kogepunkt: 195 °C
Smeltepunkt: –21 °C
Massefylde: 1,745 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000601
CAS-nummer: 445-01-2
EINECS: 207-149-2