2-Fluor-4-methoxybenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
3-fluoro-4-cyano anisole, 1-Cyan-2-fluor-4-methoxybenzene
PC1358-10G
PC1358-5G
PC1358-25G
APOSPC1358-10GEA
371
DKK
APOSPC1358-10G
APOSPC1358-5G
APOSPC1358-25G
2-Fluor-4-methoxybenzonitril 98%
2-Fluor-4-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₆FNO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00509374 CAS-nummer: 94610-82-9 |