3-Brom-4-Chlorbenzotriflourid 97%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

PC1356-100G PC1356-250G PC1356-25G PC1356-500G
APOSPC1356-100GEA 327 DKK
APOSPC1356-100G APOSPC1356-250G APOSPC1356-25G APOSPC1356-500G
3-Brom-4-Chlorbenzotriflourid 97%
3-Brom-4-Chlorbenzotriflourid
Formel: C₇H₃BrClF₃
Kogepunkt: 188…192 °C
Smeltepunkt: –23 to –22 °C
Massefylde: 1,726 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00018093
CAS-nummer: 454-78-4
EINECS: 207-226-0

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR