4-Brombenzotrifluorid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene
PC1350-100G PC1350-1KG PC1350-500G
APOSPC1350-100GEA 426 DKK
APOSPC1350-100G APOSPC1350-1KG APOSPC1350-500G
4-Brombenzotrifluorid 99%
4-Brombenzotrifluorid
Formel: C₇H₄BrF₃
Molekylvægt: 225.01 g/mol
Kogepunkt: 154…156 °C
Massefylde: 1.607 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 49 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000398
CAS-nummer: 402-43-7
EINECS: 206-943-6
UN nummer: 1993
ADR: 3 III