1-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1348-100G PC1348-25G PC1348-5G
APOSPC1348-100GEA 774 DKK
APOSPC1348-100G APOSPC1348-25G APOSPC1348-5G
1-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene
1-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₄F₃NO₃
Kogepunkt: 98 °C/16mmHg
Flammepunkt: 80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 1644-88-8