2,3-Difluorophenetole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1345-25G PC1345-5G PC1345-100G
APOSPC1345-25GEA 218 DKK
APOSPC1345-25G APOSPC1345-5G APOSPC1345-100G
2,3-Difluorophenetole
2,3-Difluorophenetole
Formel: C₈H₈F₂O
Kogepunkt: 178 °C
Massefylde: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368737
CAS-nummer: 121219-07-6
EINECS: 441-000-4