4-Brom-3-(trifluormethyl)benzonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1337-25G PC1337-5G
APOSPC1337-25GEA 284 DKK
APOSPC1337-25G APOSPC1337-5G
4-Brom-3-(trifluormethyl)benzonitril 97%
4-Brom-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃BrF₃N
Molekylvægt: 250.02 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095347
CAS-nummer: 1735-53-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III