3-Chlor-1-Fluor-4-nitrobenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-4-fluoro-1-nitrobenzene, 2-Chloro-4-fluoronitrobenzene
PC1336-1G PC1336-25G PC1336-5G
APOSPC1336-1GEA 164 DKK
APOSPC1336-1G APOSPC1336-25G APOSPC1336-5G
3-Chlor-1-Fluor-4-nitrobenzen
3-Chlor-1-Fluor-4-nitrobenzen
Formel: C₆H₃ClFNO₂
Molekylvægt: 175.55 g/mol
Smeltepunkt: 33…37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03412200
CAS-nummer: 2106-50-5
EINECS: 218-286-2