2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl trifluoromethanesulphonate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1327-25G PC1327-5G PC1327-1KG
APOSPC1327-25GEA 2620 DKK
APOSPC1327-25G APOSPC1327-5G APOSPC1327-1KG
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl trifluoromethanesulphonate 95%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₄H₂F₈O₃S
Molekylvægt: 282.11 g/mol
Kogepunkt: 102…105 °C/740mmHg
Massefylde: 1.702 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862006
CAS-nummer: 6401-00-9
UN nummer: 2927
ADR: 6.1+8 II