2-(Trifluoromethyl)benzal chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1303-5G PC1303-25G
APOSPC1303-5GEA 549 DKK
APOSPC1303-5G APOSPC1303-25G
2-(Trifluoromethyl)benzal chloride 97%
2-(Trifluoromethyl)benzal chloride
Formel: C₈H₅Cl₂F₃
Kogepunkt: 71 °C/11mmHg
Massefylde: 1,43 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077613
CAS-nummer: 707-72-2
UN nummer: 1760
ADR: 8,III