(2,3,5,6-Tetrafluorphenyl)methanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1300-25G PC1300-1G PC1300-5G
APOSPC1300-25GEA 218 DKK
APOSPC1300-25G APOSPC1300-1G APOSPC1300-5G
(2,3,5,6-Tetrafluorphenyl)methanol 98%
(2,3,5,6-Tetrafluorphenyl)methanol
Formel: C₇H₄F₄O
Kogepunkt: 220…225 °C
Smeltepunkt: 34…38 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00792428
CAS-nummer: 4084-38-2
EINECS: 443-840-7