Potassium-2,2,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC1299-100MG PC1299-1G PC1299-250MG
APOSPC1299-100MGEA 1260 DKK
APOSPC1299-100MG APOSPC1299-1G APOSPC1299-250MG
Potassium-2,2,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Potassium-2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Formel: C₃HF₄KO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094125
CAS-nummer: 71592-16-0