2H-Nonafluorobutane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC1286-100G
PC1286-25G
APOSPC1286-100GEA
10720
DKK
APOSPC1286-100G
APOSPC1286-25G
2H-Nonafluorobutane 97%
2H-Nonafluorobutane
Formel:
C₄HF₉ Kogepunkt: 15 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03094114 CAS-nummer: 680-17-1 UN nummer: 3163 ADR: 2.2, |