Methyl-2,2-difluoro-3-oxopentanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1285-25G PC1285-5G
APOSPC1285-25GEA 4390 DKK
APOSPC1285-25G APOSPC1285-5G
Methyl-2,2-difluoro-3-oxopentanoate
Methyl-2,2-difluoro-3-oxopentanoate
Formel: C₆H₈F₂O₃
Kogepunkt: 50 °C/7mmHg
Massefylde: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00792443
CAS-nummer: 196202-01-4