1-Chlor-2-Fluor-4-nitrobenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloro-3-fluoronitrobenzene
PC1278-5G PC1278-100G PC1278-25G
APOSPC1278-5GEA 164 DKK
APOSPC1278-5G APOSPC1278-100G APOSPC1278-25G
1-Chlor-2-Fluor-4-nitrobenzen
1-Chlor-2-Fluor-4-nitrobenzen
Formel: C₆H₃ClFNO₂
Molekylvægt: 175.55 g/mol
Kogepunkt: 114…116 °C/24mmHg
Smeltepunkt: 63…64 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00215833
CAS-nummer: 350-31-2