3,4-Dibrom-1,1,1,2,2-pentafluorbutan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1269-1G PC1269-5G
APOSPC1269-1GEA 789 DKK
APOSPC1269-1G APOSPC1269-5G
3,4-Dibrom-1,1,1,2,2-pentafluorbutan 97%
3,4-Dibrom-1,1,1,2,2-pentafluorbutan
Formel: C₄H₃Br₂F₅
Molekylvægt: 305.87 g/mol
Smeltepunkt: 123 °C
Massefylde: 1.994 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094110
CAS-nummer: 378-69-8