3-Chloro-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1268-25G PC1268-5G
APOSPC1268-25GEA 3230 DKK
APOSPC1268-25G APOSPC1268-5G
3-Chloro-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane 97%
3-Chloro-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane
Formel: C₃H₃ClF₃I
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862016
CAS-nummer: 113402-77-0