n-Butyl 2,2,2-trifluoroethylacetaldehyde acetal 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Acetaldehyde butyl 2,2,2-trifluoroethyl acetal
PC1267-100G PC1267-25G
APOSPC1267-100GEA 6840 DKK
APOSPC1267-100G APOSPC1267-25G
n-Butyl 2,2,2-trifluoroethylacetaldehyde acetal 95%
n-Butyl 2,2,2-trifluoroethylacetaldehyde acetal
Formel: C₈H₁₅F₃O₂
Kogepunkt: 143,2…143.3 °C/751mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094109
CAS-nummer: 2925-42-0