2-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-1-butene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC1265-1G PC1265-5G
APOSPC1265-1GEA 636 DKK
APOSPC1265-1G APOSPC1265-5G
2-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-1-butene 98%
2-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-1-butene
Formel: C₄H₂BrF₅
Kogepunkt: 56…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094107
CAS-nummer: 68318-95-6