2-Fluor-6-trifluormethylpyridin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1264-25G PC1264-5G PC1264-100G
APOSPC1264-25GEA 382 DKK
APOSPC1264-25G APOSPC1264-5G APOSPC1264-100G
2-Fluor-6-trifluormethylpyridin 97%
2-Fluor-6-trifluormethylpyridin
Formel: C₆H₃F₄N
Molekylvægt: 165.09 g/mol
Kogepunkt: 143 °C
Smeltepunkt: –15.2 °C
Massefylde: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 50 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03092901
CAS-nummer: 94239-04-0
EINECS: 428-100-3
UN nummer: 1993
ADR: 3 III