N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid 99+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate, Bis(Trimethylsilyl)Trifluoroacetamide, BSTFA
PC1260-100G PC1260-250G PC1260-25G
APOSPC1260-100GEA 327 DKK
APOSPC1260-100G APOSPC1260-250G APOSPC1260-25G
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid 99+%
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Formel: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Molekylvægt: 257.4 g/mol
Kogepunkt: 45…50 °C/14mmHg
Smeltepunkt: –10 °C
Massefylde: 0.969 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 24 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008269
CAS-nummer: 25561-30-2
UN nummer: 2924
ADR: 3+8 III