1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1259-25G PC1259-5G PC1259-1G
APOSPC1259-25GEA 2410 DKK
APOSPC1259-25G APOSPC1259-5G APOSPC1259-1G
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol 98%
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol
Formel: C₆H₆F₆O
Kogepunkt: 42,8 °C/68mmHg
Massefylde: 1,336 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 52 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03092986
CAS-nummer: 646-97-9
EINECS: 613-651-6
UN nummer: 2924
ADR: 3+8,III