3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Hydroxy-2,2-bis(trifluoromethyl)acetic Acid
PC1253T-1G PC1253T-5G PC1253T-25G
APOSPC1253T-1GEA 1050 DKK
APOSPC1253T-1G APOSPC1253T-5G APOSPC1253T-25G
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid 95%
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid
Formel: C₄H₂F₆O₃
Molekylvægt: 212.05 g/mol
Kogepunkt: 153…156 °C
Smeltepunkt: 77…84 °C
Massefylde: 1.183 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190631
CAS-nummer: 662-22-6
UN nummer: 3261
ADR: 8 III