Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1253-1G PC1253-5G PC1253-25G
APOSPC1253-1GEA 480 DKK
APOSPC1253-1G APOSPC1253-5G APOSPC1253-25G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine
Formel: C₄H₅F₆N
Molekylvægt: 181.08 g/mol
Kogepunkt: 70…71 °C
Massefylde: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042094
CAS-nummer: 407-01-2
EINECS: 206-978-7
UN nummer: 2924
ADR: 3+8 III