Bis(perfluoroisopropyl)ketone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1242-1G PC1242-5G PC1242-250MG
APOSPC1242-1GEA 1240 DKK
APOSPC1242-1G APOSPC1242-5G APOSPC1242-250MG
Bis(perfluoroisopropyl)ketone 97%
Bis(perfluoroisopropyl)ketone
Formel: C₇F₁₄O
Kogepunkt: 72…73 °C
Massefylde: 1,661 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042087
CAS-nummer: 813-44-5