3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1232-1G PC1232-250MG PC1232-5G
APOSPC1232-1GEA 273 DKK
APOSPC1232-1G APOSPC1232-250MG APOSPC1232-5G
3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Formel: C₆H₇F₃N₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08460920
CAS-nummer: 486460-21-3