Bismuth(III)fluorid 99,5%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

PC1230G-5G PC1230G-1G
APOSPC1230G-5GEA 0 DKK
APOSPC1230G-5G APOSPC1230G-1G
Bismuth(III)fluorid 99,5%
Bismuth(III)fluorid
Formel: BiF₃
Molekylvægt: 265.98 g/mol
Kogepunkt: 230
Smeltepunkt: 727 °C
Massefylde: 5.32 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010893
CAS-nummer: 7787-61-3
UN nummer: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,01305

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR