Bismuth(V)fluorid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC1230E-10G
PC1230E-25G
PC1230E-5G
APOSPC1230E-10GEA
3000
DKK
APOSPC1230E-10G
APOSPC1230E-25G
APOSPC1230E-5G
Bismuth(V)fluorid 95%
Bismuth(V)fluorid
Formel:
BiF₅ Smeltepunkt: 550 °C (subl.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00015967 CAS-nummer: 7787-62-4 |