Bismuth(V)fluorid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC1230E-10G PC1230E-25G PC1230E-5G
APOSPC1230E-10GEA 3000 DKK
APOSPC1230E-10G APOSPC1230E-25G APOSPC1230E-5G
Bismuth(V)fluorid 95%
Bismuth(V)fluorid
Formel: BiF₅
Molekylvægt: 303.97 g/mol
Kogepunkt: 230
Smeltepunkt: 550 °C (subl.)
Massefylde: 5.55
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015967
CAS-nummer: 7787-62-4
Merck Index: 12,01315