1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2'-(Benzene-1,4-diyl)bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol)
PC1228C-25G PC1228C-5G
APOSPC1228C-25GEA 1310 DKK
APOSPC1228C-25G APOSPC1228C-5G
1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 97%
1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Formel: C₁₂H₆F₁₂O₂
Kogepunkt: 99 °C/20mmHg
Smeltepunkt: 87 °C
Massefylde: 1,659 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042091
CAS-nummer: 1992-15-0
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III