Bis(4-fluorophenyl)ether 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1227J-1G PC1227J-5G
APOSPC1227J-1GEA 164 DKK
APOSPC1227J-1G APOSPC1227J-5G
Bis(4-fluorophenyl)ether 97%
Bis(4-fluorophenyl)ether
Formel: C₁₂H₈F₂O
Kogepunkt: 232…240 °C/743mmHg
Massefylde: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013552
CAS-nummer: 330-93-8
EINECS: 206-358-6