1,4-Bis(tert-butoxy)tetrafluorobenzene, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC1225M-5G PC1225M-25G
APOSPC1225M-5GEA 691 DKK
APOSPC1225M-5G APOSPC1225M-25G
1,4-Bis(tert-butoxy)tetrafluorobenzene, Technical Grade
1,4-Bis(tert-butoxy)tetrafluorobenzene
Formel: C₁₄H₁₈F₄O₂
Smeltepunkt: 55…56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00069107
CAS-nummer: 121088-09-3