(Pentafluoroethyl)trimethylsilane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1217-1G PC1217-25G PC1217-5G
APOSPC1217-1GEA 417 DKK
APOSPC1217-1G APOSPC1217-25G APOSPC1217-5G
(Pentafluoroethyl)trimethylsilane 97%
(Pentafluoroethyl)trimethylsilane
Formel: C₅H₉F₅Si
Kogepunkt: 60…70 °C
Massefylde: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04116436
CAS-nummer: 124898-13-1
UN nummer: 1993
ADR: 3,II