3-fluorpyridin-2-carbonitril 97%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: 3-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 2-Cyano-3-fluoropyridine, 3-Fluoropicolinonitrile

PC1215-5G PC1215-25G PC1215-100G
APOSPC1215-5GEA 175 DKK
APOSPC1215-5G APOSPC1215-25G APOSPC1215-100G
3-fluorpyridin-2-carbonitril 97%
3-fluorpyridin-2-carbonitril
Formel: C₆H₃FN₂
Molekylvægt: 122.1 g/mol
Kogepunkt: 120…125 °C/17mmHg
Smeltepunkt: 27…32 °C
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797501
CAS-nummer: 97509-75-6
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR