Benzyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1211-1G PC1211-25G PC1211-5G
APOSPC1211-1GEA 819 DKK
APOSPC1211-1G APOSPC1211-25G APOSPC1211-5G
Benzyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Benzyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₁₃H₈ClF₃N₂O₂
Smeltepunkt: 45…47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068148
CAS-nummer: 175137-29-8