4-Brom-2,6-difluorphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1209-1G PC1209-5G PC1209-10G
APOSPC1209-1GEA 164 DKK
APOSPC1209-1G APOSPC1209-5G APOSPC1209-10G
4-Brom-2,6-difluorphenol 98%
4-Brom-2,6-difluorphenol
Formel: C₆H₃BrF₂O
Smeltepunkt: 50 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236213
CAS-nummer: 104197-13-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III