3,4-Difluor-5-methoxyphenylboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3,4-Difluoro-5-methoxyphenyl)boronic acid
PC1202-1G PC1202-25G PC1202-5G
APOSPC1202-1GEA 889 DKK
APOSPC1202-1G APOSPC1202-25G APOSPC1202-5G
3,4-Difluor-5-methoxyphenylboronsyre
3,4-Difluor-5-methoxyphenylboronsyre
Formel: C₇H₇BF₂O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09907960
CAS-nummer: 925910-42-5