4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1168-1G PC1168-5G
APOSPC1168-1GEA 458 DKK
APOSPC1168-1G APOSPC1168-5G
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
Formel: C₄H₃ClFN₃
Molekylvægt: 147.54 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00057344
CAS-nummer: 155-10-2