2-Bromo-3'-fluoro-4'-methoxyacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Fluoro-4-methoxyphenacyl bromide
PC1155-10G PC1155-1G PC1155-5G
APOSPC1155-10GEA 5400 DKK
APOSPC1155-10G APOSPC1155-1G APOSPC1155-5G
2-Bromo-3'-fluoro-4'-methoxyacetophenone
2-Bromo-3'-fluoro-4'-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₈BrFO₂
Smeltepunkt: 71…74 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00466240
CAS-nummer: 350-27-6
UN nummer: 1759
ADR: 8,III