2-Bromo-2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-1-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanone, 2-Fluoro-4-methoxyphenacyl bromide
PC1154-1G PC1154-250MG PC1154-5G
APOSPC1154-1GEA 545 DKK
APOSPC1154-1G APOSPC1154-250MG APOSPC1154-5G
2-Bromo-2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone 97%
2-Bromo-2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₈BrFO₂
Molekylvægt: 247.0600 g/mol
Smeltepunkt: 63…66 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03730100
CAS-nummer: 157014-35-2
UN nummer: 3261
ADR: 8 III