2-Bromo-2'-chloro-5'-fluoroacetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Chloro-5-fluorophenacyl bromide
PC1153-1G PC1153-5G
APOSPC1153-1GEA 492 DKK
APOSPC1153-1G APOSPC1153-5G
2-Bromo-2'-chloro-5'-fluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2'-chloro-5'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₅BrClFO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08059509
CAS-nummer: 76609-34-2
UN nummer: 1760
ADR: 8 III