2-Bromo-2'-chloro-4'-fluoroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Chloro-4-fluorophenacyl bromide
PC1151-1G PC1151-250MG PC1151-5G
APOSPC1151-1GEA 502 DKK
APOSPC1151-1G APOSPC1151-250MG APOSPC1151-5G
2-Bromo-2'-chloro-4'-fluoroacetophenone
2-Bromo-2'-chloro-4'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₅BrClFO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08059508
CAS-nummer: 61397-54-4
UN nummer: 3265
ADR: 8 III